C-41200
DetachKit
3 x 30 ml
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 3 × 30 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
cooler
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human pericytes and cell culture media optimized for the in vitro cultivation of human pericytes from all tissues. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary human chondrocyte cells and optimized growth media for the in vitro cultivation of chondrocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Serum-free Mammary Epithelial Cell Growth Media optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the mammary gland. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.