C-20011
Keratinocyte Growth Medium 2
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
I clienti hanno visto anche
Articoli
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.