C3805
Cyclophilin A human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CyP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
20 kDa
Concentrazione
≥0.3 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPIA(5478)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1