C3647
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
N-α-Cbz-L-lysine thiobenzyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride,
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)SCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?