Documenti fondamentali
322123
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
Sinonimo/i:
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid), DTNB, Ellman’s Reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8N2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Descrizione
RTECS - DG9650000
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
ethanol: 8 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(Sc2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sulfhydryl reagent used to characterize reacting SH groups. Useful in photometric determination of thiols.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in photometric determination of thiols
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
May require gentle heating for complete solubilization.
Altre note
Ellman, G.L., et al. 1961. Biochem. Pharmacol.7, 88.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.