C1728
Anti-Calcium Channel (α1D Subunit) (L-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-CACH3, Anti-CACN4, Anti-CACNL1A2, Anti-CCHL1A2, Anti-Cav1.3, Anti-PASNA, Anti-SANDD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: 1:30-1:150
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:100-1:200
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA1D(776)
mouse ... Cacna1d(12289)
rat ... Cacna1d(29716)
Immunogeno
Applicazioni
- immunocytochemistry at a dilution of 1:30-1:150
- immunoprecipitation
- western blot (chemiluminescent) at a dilution of 1:100-1:200
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3