C-12916
Human M1 Macrophages (hMDM-GMCSF(-))
Monocyte-derived, single donor, 5 million cryopreserved cells
Sinonimo/i:
hMDM-GMCSF(-) cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human blood (monocyte)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
(macrophages)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.