BR701450
BRAND® Reagent Reservoirs for multichannel pipettes and automatic systems
1 column, standard profile, column capacity 220 mL, pyramid bottom (96-well)
Sinonimo/i:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
pyramid bottom (96-well)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
1 column
standard profile
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701450
Capacità
220 mL
Capacità della colonna
220 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- ANSI/SLAS standard format Compatible with nearly all liquid handling robots and other automated dispensing systems
- 5 different types for use with multichannel pipettes and automatic systems
- Excellent stability and chemical resistance made from high-quality polypropylene
- Very low dead volume due to pyramid bottoms
- Free from RNases and DNases
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR701450-10EA | 4061831858006 |