Key Documents
AXYRESSW1LPSI
AxyVoir reservoir
1 bottom, low profile, single well, individually wrapped, 25 ea of, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RES-SW1-LP-SI
Corning
Confezionamento
25 ea of