BMSIPD4400B400F1
Blender Bag With Lateral Filter
capacity 400 mL
Sinonimo/i:
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
clear
low-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
Capacità
400 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon 70µm filter.
Applicazioni
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)