BMSIPD4400B400
Blender Bag
capacity 400 mL
Sinonimo/i:
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.74
Prodotti consigliati
Materiali
clear
low-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD4400-B400
bag H × W
300 cm × 180 cm
Capacità
400 mL
Descrizione generale
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon filter.
Applicazioni
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)