BAF198080000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 90 mL × 162 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Sinonimo/i:
round bottom tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
round bottom
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pack of 12 tubes
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19808-0000
Capacità × lungh.
90 mL × 162 mm
Descrizione generale
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)