BR362038
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, norm ASTM D91
Sinonimo/i:
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 700 × g
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND 362038
Lunghezza
203 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR362038-2EA | 4061831855791 |