BAF187940003
Poxygrid® Tube Holder
Holds 1 x 50 mL tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
epoxy-coated (steel)
Descrizione
for tube diam. 29 mm
Caratteristiche
Holds 1 x 50 mL tube
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18794-0003
Descrizione generale
Holder supports a single 50ml conical tube in an upright position so it will not roll or spill
- Autoclavable
Note legali
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)