B6292
GF 109203X hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
3-[1-(Dimethylaminopropyl)indol-3-yl]-4-(indol-3-yl)maleimide hydrochloride, Bisindolylmaleimide I hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥95%
Stato
solid
Solubilità
methanol: 10 mg/mL, clear, orange to red
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?