AXYTE204YRS
Pipette tips for Eppendorf pipettors
capacity 200 μL, yellow, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Materiali
yellow
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
case of 960 tips racked
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
200 μL
Volume
200 μL
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)