Documenti fondamentali
AXYT400RS
Ultra micro pipette tips, for Eppendorf® pipettors
racked, size 0.5-20 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-400-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
0.5-20 μL
Volume
0.5—20 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYT400RS