Key Documents
AXYT205WBC
Pipette tips, wide bore
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Sinonimo/i:
Wide Bore Pipette Tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-205-WB-C
Corning
Confezionamento
pkg of 20x1000tips/cs
Misura
200 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips