AXYT1005WBC
Pipette tips, wide bore
size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Misura:
1000 μL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Confezionamento:
pkg of 5x1000tips/cs
Produttore/marchio commerciale:
Axygen Inc T-1005-WB-C
Corning
Corning
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-1005-WB-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x1000tips/cs
Misura
1000 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)