AXYST150XS
Screw cap tubes without caps, conical bottom
capacity 1.5 mL, amber, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
amber
screw top cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 20,000 × g
Confezionamento
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
1.5 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)