AXYRESSW8HPS
AxyVoir reservoir
8 bottom, high profile single-well, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYRESSW8HPS |