Documenti fondamentali
AXYRESSW384HPSI
AxyVoir reservoir
384 bottom, high profile single-well, individually wrapped, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning RESSW384HPSI
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)