Documenti fondamentali
AXYP384120SQC
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, working volume 120 μL, Not Treated, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
Corning cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Not Treated
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-384-120SQ-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
130 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
120 μL
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)