Documenti fondamentali
AXYMCT150R
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, red, pkg of 10x500tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-150-R
Corning
Confezionamento
pkg of 10x500tubes/cs
Misura
1.5 mL
Colore
red
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)