HS120376
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Confezionamento
pk of 10
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120376
tecniche
cryopreservation: suitable
Diam.pozzetto
12 mm
Colore
blue
Descrizione generale
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Note legali
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)