Documenti fondamentali
AXYAP850
AxyPet® pipette
8 channel, autoclavable, size 5-50 μL, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
8-channel
electronic: no
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc AP-8-50
Corning
Misura
5-50 μL
Note legali
AxyPet is a registered trademark of Axygen, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)