AV48793
Anti-POLK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DINB1, Anti-DINP, Anti-POLQ, Anti-Polymerase (DNA directed) kappa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
99 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, dog, pig, bovine, horse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLK(51426)
Categorie correlate
Descrizione generale
Rabbit Anti-POLK antibody recognizes human, mouse, rat, canine, and bovine POLK.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)