AV43006
Anti-UBE2D1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-E2(17)KB1, Anti-SFT, Anti-UBC4/5, Anti-UBCH5, Anti-UBCH5A, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2D 1 (UBC4/5 homolog, yeast)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
16 kDa
Reattività contro le specie
horse, bovine, pig, goat, rat, dog, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2D1(7321)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)