AV42656
Anti-EGFL8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-C6orf8, Anti-DAQB-143M3.8, Anti-EGF-like-domain, multiple 8, Anti-FLJ44493, Anti-MGC44938, Anti-MGC59719, Anti-NG3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, pig, horse, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFL8(80864)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)