AV42553
Anti-AKR1B10 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-AKR1B11, Anti-AKR1B12, Anti-ALDRLn, Anti-ARL-1, Anti-ARL1, Anti-Aldo-keto reductase family 1, member B10 (aldose reductase), Anti-HIS, Anti-HSI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, human, dog, yeast, horse, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKR1B10(57016)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3