AV36685
Anti-CX36 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human
Confezionamento
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 100 μg lyophilized powder
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CX36(57369)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Esclusione di responsabilità
WGK 1