AV31947
Anti-HNF4G (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Hepatocyte Nuclear factor 4, γ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
46 kDa
Reattività contro le specie
dog, rabbit, rat, human, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNF4G(3174)
Descrizione generale
Rabbit Anti-HNF4G recognizes chicken, mouse, canine, bovine, human, and rat HNF4G.
The previously assigned protein identifier Q7Z2V9 has been merged into Q14541. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3