324716
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, CAS 59793-96-3, catalyzes the hydrolysis of the unsubstituted Galβ1,3GalNAc core disaccharide attached to Ser or Thr.
Sinonimo/i:
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, O-Glycopeptide endo-D-galactosyl-N-acetyl-α-galactosaminohydrolase, O-Glycosidase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(O-linked)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥1 units/mL
≥10 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidase, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Iwase, H., and Hotta, K. 1993. Methods Mol. Biol. 14, 151.
Fan, J.Q., et al. 1990. Agric. Biol. Chem. 54, 233.
Umemoto, J., et al. 1978. Anal. Biochem. 91, 186.
Glasgow, L.R., et al. 1977. J. Biol. Chem. 252, 8615.