AMAB91829
Anti-L1CAM antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12984, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CD171,HSAS,HSAS1,MASA,MIC5,S10,SPG1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL12984, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2a
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... L1CAM(3897)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1