AMAB91432
Monoclonal Anti-PCOLCE antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6567, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
PCPE, PCPE1
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL6567, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCOLCE(5118)
Immunogeno
Sequence
PKSQPPEKTEESPSAPDAPTCPKQCRRTGTLQSNFCASSLVVTATVKSMVREPGEGLAVTVSLIGAYKTGGLDLPS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)