AMAB90791
Monoclonal Anti-SLC22A2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0628, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
OCT2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL0628, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC22A2(6582)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ESPRWLISQNKNAEAMRIIKHIAKKNGKSLPASLQRLRLEEETGKKLNPSFLDLVRTPQIR
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence KNAEAMRIIKHIAKK as determined by overlapping synthetic peptides.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)