Documenti fondamentali
ADF346385-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
for use with lid
holds 1 x 15 mL conical tube
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637274 (NA)
Parametri
14,450 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-34-6-38
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)