ADAPA44450F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tube, for 100 mL rectangular buckets with aerosol-tight cover, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tube
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637673 (NA)
Parametri
4,400 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)