ABK0008
InnoBridge ELISA Kit
Sinonimo/i:
ELISA kit
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Reattività contro le specie
human (Human IgG)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Monoclonal antibodies (mAbs) are the fastest growing class of human therapeutics within the field of biologics, having predicted worldwide sales of $125 billion by 2020 based on current approval rates.