A9512
L-(−)-noradrenalina
≥99% (TLC), solid, vasoconstrictor
Sinonimo/i:
L-(−)-noradrenalina
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-(−)-noradrenalina, ≥99%, solid
Saggio
≥99%
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 46 mg/mL
Stringa SMILE
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Applicazioni
- to infuse dogs to form a intracellular lipid accumulation model
- to analyse the signaling involved in the up-regulation of monocarboxylate transporter 2 (MCT2) expression in cultured cortical neuron
- in neurochemical preparation to study the response of gram-negative and gram-positive bacteria to norepinephrine
- to study the roles of peripheral hormones on thyroid activity of turtles
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?