A8811
Aldolase from rabbit muscle
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
Sinonimo/i:
D-Fructose-1,6-bisphosphate-D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase, Fructose-diphosphate Aldolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit muscle
Livello qualitativo
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
10-20 units/mg protein
Attività estranea
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.03%
phosphoglucose isomerase ≤0.6%
pyruvate kinase ≤0.1%
triosephosphate isomerase ≤0.05%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in standard 1-phosphofructokinase from rabbit muscle (RPFK-1) assay
- as a standard in the characterization of metabolic enzymes from glaucomatous tissues
- in fructose 2,6-bisphosphate assay of human cell lines
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions