Key Documents
A7144
Sigma-Aldrich
Aprobarbital
Sinonimo/i:
5-Allyl-5-isopropylbarbituric acid
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41100000
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3