A5566
Monoclonal Anti-α1-Acid Glycoprotein antibody produced in mouse
clone AGP-47, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AGP-47, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, baboon (weakly)
Non deve reagire con
canine, bovine
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ORM1(5004)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3