A3812
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificity of the antiserum is determined by immunoelectrophoresis prior to conjugation, versus normal rabbit serum and rabbit IgG. Identity and purity of the antibody is established by immunoelectrophoresis prior to conjugation. Electrophoresis of the product followed by diffusion versus anti-goat IgG and anti-goat whole serum results in single arcs of precipitation.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?