Documenti fondamentali
AP132A
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, coniugato con fosfatasi alcalina
0.6 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-IgG di coniglio AP, Anti-coniglio con fosfatasi alcalina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, purificato per affinità, coniugato con fosfatasi alcalina.
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine più abbondanti nel siero umano e il loro livello nel sangue di una persona adulta è pari a circa 8-17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha indotto la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool delle IgG dipende da un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che, in ogni individuo e in un dato momento, il numero di varianti anticorpali a diversa specificità sia pari a 1011.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA: 1:5.000-1:50.000
Western blotting: 1:5.000-1:50.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, coniugato con fosfatasi alcalina, riconosce le IgG di coniglio nei saggi di ELISA & WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Linkage
Sostituisce: AP158A
Stato fisico
Purificazione per immunoaffinità
RICOSTITUZIONE:
aggiungere acqua distillata sterile fino ad ottenere il volume indicato sull'etichetta della provetta. Se dopo essere rimasto 1-2 ore a temperatura ambiente il prodotto non è completamente limpido, centrifugarlo o vortexarlo.
Stoccaggio e stabilità
Conservare il prodotto liofilizzato a 2-8 °C fino all′apertura. Dopo la ricostituzione, il prodotto è stabile per diverse settimane a 2-8 °C come liquido non diluito. NON CONGELARE. Per conservare più a lungo il prodotto dopo la ricostituzione, aggiungere un egual volume di glicerolo per ottenere una concentrazione finale di glicerolo al 50%, quindi conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Si noti che dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine e di sali presenti nel tampone si ridurrà della metà rispetto all'originale.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Erin E Burns et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 140, 69-78 (2017-08-02)
Extensive herbicide usage has led to the evolution of resistant weed populations that cause substantial crop yield losses and increase production costs. The multiple herbicide resistant (MHR) Avena fatua L. populations utilized in this study are resistant to members of
Jon A Detterich et al.
Free radical biology & medicine, 141, 408-415 (2019-07-07)
Sickle cell disease (SCD) is a monogenetic disease that results in the formation of hemoglobin S. Due to more rapid oxidation of hemoglobin S due to intracellular heme and adventitious iron in SCD, it has been thought that an inherent
Interaction of metal oxide nanoparticles with lung surfactant protein A.
Christine Schulze,Ulrich F Schaefer,Christian A Ruge,Wendel Wohlleben,Claus-Michael Lehr
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
Biochemical assays for multiple activation states of protein kinase C.
Toshiyoshi Yamamoto,Hidenori Matsuzaki,Shinji Kamada,Yoshitaka Ono,Ushio Kikkawa
Nature Protocols null
Effects of fetuin on zona pellucida hardening and fertilizability of equine oocytes matured in vitro.
M E Dell'Aquila, M De Felici, S Massari, F Maritato, P Minoia
Biology of Reproduction null