Documenti fondamentali
A214600
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TC-rA(ib) Phosphoramidite
Sinonimo/i:
DMT-2′O-TC-rA(ib) Amidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H61N8O10PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1017.16
Codice UNSPSC:
41116105
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
tecniche
oligo synthesis: suitable
Impurezze
≤-0.5% 31P-NMR P(III) impurites 145-155ppm (31P-NMR)
≤-0.5% Impurity 3′-TC Isomer (reversed phase HPLC)
Profilo del nucleoside
base: adenosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
S=C(N1CCS(CC1)(=O)=O)O[C@@H]2[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@H](O[C@H]2N3C4=C(N=C3)C(NC(C(C)C)=O)=NC=N4)COC(C5=CC=C(OC)C=C5)(C6=CC=C(OC)C=C6)C7=CC=CC=C7
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)