96317
6-Chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Salmon α-Gal
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
6-Chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-6-1-2-7-8(3-6)16-4-9(7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
OQWBAXBVBGNSPW-HTOAHKCRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)