90718
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
average Mw 70,000
Sinonimo/i:
FITC–destrano
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Coniugato
FITC conjugate
Forma fisica
powder or crystals
PM
average Mw 70,000
Grado di funzionalizzazione
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
Fluorescenza
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
applicazioni
cell analysis
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties