82884
Aldeide deidrogenasi
≥1 U/mg
Stato
crystals
powder
solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1 U/mg
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Nell′uomo, la famiglia delle aldeide deidrogenasi (ALDH) include 19 geni. Si trova nel nucleo, nel citosol, nei mitocondri e nel reticolo endoplasmatico della cellula.
Applicazioni
L′aldeide deidrogenasi da lievito da forno′ è stata usata per misurare l′attività dell′aldeide deidrogenasi con il metodo di Tottmar′ per determinare la variazione dei livelli di nicotinammide adenina dinucleotide (NADH) in un campione di siero. Inoltre è stato usato per il saggio della piruvato decarbossilasi.
Azioni biochim/fisiol
L′aldeide deidrogenasi (ALDH) è uno degli enzimi importanti nel sistema enzimatico di riduzione delle aldeidi alternativo al P450. Protegge le cellule dagli effetti delle sostanze tossiche. È noto che l′espressione di ALDH aumenta la gravità del cancro polmonare. L′ALDH riduce l′estensione dell′ischemia cardiaca conseguente all′infarto del miocardio o successiva a un intervento cardiochirurgico. La mutazione di questo gene causa la sindrome di Sjogren‐Larsson che è un disturbo autosomico.
L′aldeide deidrogenasi catalizza l′ossidazione delle aldeidi in acidi carbossilici.
Confezionamento
Flacone di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un cono fuso inserito.
Definizione di unità
1 U corrisponde alla quantità di enzima che ossida 1 μmol di acetaldeide (N. cat. 00070) ad acido acetico, al minuto, a pH 8,0 e a 25 °C.
Altre note
This product is a research grade enzyme. Research grade products are not intended for human or animal consumption. All of our products are research grade unless otherwise specified on the product detail page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Thiamine synthesis regulates the fermentation mechanisms in the fungus Aspergillus nidulans
Shimizu M, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 80(9), 1768-1775 (2016)
Effect of the mixture of Pueraria lobata and Sorbus commixta extract on the alcohol-induced hangover in rats
Hong SC, et al.
Natural Product Sciences, 21(2), 98-103 (2015)
Aldehyde dehydrogenase 1 is a tumor stem cell-associated marker in lung cancer
Jiang F, et al.
Molecular Cancer Research, 7(3), 330-338 (2009)
David W Crabb et al.
The Proceedings of the Nutrition Society, 63(1), 49-63 (2004-04-22)
Alcohol dehydrogenase (ADH) and mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH2) are responsible for metabolizing the bulk of ethanol consumed as part of the diet and their activities contribute to the rate of ethanol elimination from the blood. They are expressed at highest
Soo Rin Kim et al.
PloS one, 8(2), e57048-e57048 (2013-03-08)
Economic bioconversion of plant cell wall hydrolysates into fuels and chemicals has been hampered mainly due to the inability of microorganisms to efficiently co-ferment pentose and hexose sugars, especially glucose and xylose, which are the most abundant sugars in cellulosic