80198
Methoxatin disodium salt
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
PQQ, Pyrrolo-quinoline-quinone disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fermentation/recombinant
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
red-brown to deep orange
red-brown to deep red-brown
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(nc2C(=O)C(=O)c3cc([nH]c3-c12)C(=O)O[Na])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C14H6N2O8.2Na/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18;;/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
UFVBOGYDCJNLPM-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Safety assessment of a novel, dietary pyrroloquinoline quinone disodium salt (mnemoPQQ): This study investigates the safety profile of Methoxatin disodium salt, which has implications for its application in assay development for clinical and diagnostic purposes. Specifically, it addresses the compound′s use in dietary supplements and potential crossover into clinical assays where safety and toxicity are paramount (Shiojima et al., 2022).
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)